Key Documents
N32105
Sigma-Aldrich
5-Norbornen-2-ol, mixture of endo and exo
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
104-106 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C7H10O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h1-2,5-8H,3-4H2/t5-,6+,7?/m1/s1
Clé InChI
MKOSBHNWXFSHSW-JEAXJGTLSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges