292893
Adipamide
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
226-229 °C (lit.)
Solubilité
formic acid: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Chaîne SMILES
NC(=O)CCCCC(N)=O
InChI
1S/C6H12N2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2,(H2,7,9)(H2,8,10)
Clé InChI
GVNWZKBFMFUVNX-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable