135917
Quinuclidine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
1-Azabicyclo[2.2.2]octane hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].C1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H13N.ClH/c1-4-8-5-2-7(1)3-6-8;/h7H,1-6H2;1H
Clé InChI
BZLBBZLOMXKMTA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable