100358
3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
98%
About This Item
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
321-323 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.Cl.NC1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H
Clé InChI
STZHBULOYDCZET-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable