Key Documents
532908
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Quinuclidinol hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
(R)-(−)-3-Hydroxyquinuclidine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H13NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.65
Numéro Beilstein :
80123
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −35°, c = 1 in H2O
Pf
344-350 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.O[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H13NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6-7,9H,1-5H2;1H/t7-;/m0./s1
Clé InChI
OYEJRVVBERZWPD-FJXQXJEOSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable