129577
Magnesium acetylacetonate dihydrate
98%
Synonyme(s) :
Magnesium 2,4 pentanedionate dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: magnesium
Pf
265 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.CC(=O)\C=C(\C)O[Mg]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Mg.2H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/b2*4-3-;;;
Clé InChI
LDRHDOBLZDBGOP-VGKOASNMSA-L
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.