Key Documents
114995
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone
99%
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H3(OCH3)COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
52 °C (lit.)
λmax
355 nm
Chaîne SMILES 
COc1ccc(O)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)8-5-7(12-2)3-4-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3
Clé InChI
MLIBGOFSXXWRIY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone is observed as a side reaction product of elbs persulphate oxidation of phenols.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
463. The elbs persulphate oxidation of phenols, and its adaptation to the preparation of monoalkyl ethers of quinols.
Baker W and Brown NC.
Journal of the Chemical Society, 2303-2307 (1948)