Key Documents
10906
Sigma-Aldrich
Diméthylacétal du chloroacétaldéhyde
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
CADMA, 2-Chloro-1,1-diméthoxyéthane, Diméthyl chloroacétal
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.57
Numéro Beilstein :
1733700
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Pureté
≥99.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
Point d'ébullition
128-130 °C (lit.)
Densité
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(CCl)OC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le diméthylacétal du chloroacétaldéhyde est un liquide limpide incolore. Il réagit avec l′hydroxythiol pour former un hydroxyacétal.
Application
Le diméthylacétal du chloroacétaldéhyde a été utilisé pour étudier les enzymes servant à l′activation et la transformation du chlorure de vinyle. Il a servi à introduire des groupements O-(2,2-diméthoxyéthyle) dans de l′amylose, du dextran et un (1→3)-β-D-glucane linéaire. Le diméthylacétal du chloroacétaldéhyde a été employé dans la synthèse d′un éthoxyacétylure.
Le diméthylacétal du chloroacétaldéhyde peut servir de réactif dans la synthèse :
  • Du 2-(chlorométhyl)-4,7-diéthyl-1,3-dioxépane
  • Du 2-(chlorométhyl)-5,6-benzo-1,3-dioxépane
  • Du diméthylacétal de cétène
Autres remarques
Prix en vrac disponibles sur demande.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Recent trends in the synthesis of carbazoles: an update.
Tetrahedron, 68(31), 6099-6121 (2012)
Activation of vinyl chloride to covalently bound metabolites: roles of 2-chloroethylene oxide and 2-chloroacetaldehyde.
F P Guengerich et al.
Biochemistry, 18(23), 5177-5182 (1979-11-13)
Coupling of polysaccharides activated by means of chloroacetaldehyde dimethyl acetal to amines or proteins by reductive amination.
B?gwald J, et al.
Carbohydrate Research, 148(1), 101-107 (1986)
Free radical ring-opening polymerization of 4, 7-dimethyl-2-methylene-1, 3-dioxepane and 5, 6-benzo-2-methylene-1, 3-dioxepane.
Bailey WJ
Macromolecules, 15(3), 711-714 (1982)
Simple enols. 3. Stereochemistry of simple enols in solution.
Capon B
The Journal of Organic Chemistry, 49(2), 255-257 (1984)