Key Documents
10894
Sigma-Aldrich
Hexachloro-2-propanone
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
HCA, Hexachloracétone
About This Item
Formule linéaire :
CCl3COCCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.75
Numéro Beilstein :
1707475
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Pureté
≥99.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
Point d'ébullition
66-70 °C/6 mmHg (lit.)
Pf
−6-−2 °C (lit.)
Densité
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
Clé InChI
DOJXGHGHTWFZHK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L′hexachloro-2-propanone est un liquide incolore. Cette substance fait partie de la formulation de l′herbicide Bromacil. L′hexachloro-2-propanone est un précurseur pour la génération et la cycloaddition d′intermédiaires d′oxyallyle. Cette substance permet la récupération des souches d′Ames TA98 et TA100, mais pas celle des souches non plasmidiques TA1537, TA1535 et TA1538.
Application
L′hexachloro-2-propanone (hexachloroacétone) a été utilisé dans la synthèse de chlorures de benzyles deutérés de façon chirale et du phosphate de 2,2-dichloro-1-(trichlorométhyl)éthényl diéthyle. Elle a également été utilisée pour obtenir une activation efficace des acides aminés en exploitant la formation rapide de chlorures d′acides dans des conditions de basse température et sans acides ou bases.
Autres remarques
Prix en vrac disponibles sur demande.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Konstantina Sargenti et al.
Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver, 35(2), 391-400 (2014-07-22)
Population-based data on the occurrence of healthcare-associated (HCA) and hospital-acquired (HA) bacterial infections in cirrhosis, their predictors, and their impact on outcome are limited. All patients with incident cirrhosis in 2001-2010 residing in an area of 600,000 inhabitants were retrospectively
E R Nestmann et al.
Environmental mutagenesis, 7(2), 163-170 (1985-01-01)
Reports in the literature describing artifactual results owing to interactions of test materials with solvents are becoming more frequent. The present study was initiated to examine possible interactions of 1,1,3-trichloro-, 1,1,3,3-tetrachloro-, pentachloro- and hexachloroacetones with different solvents, since certain solvent
Derek W Barnett et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 56(1), 6-11 (2013-11-29)
Chirally deuterated benzyl chlorides were prepared using novel, general hexachloroacetone/polymer-supported triphenylphosphine treatment of chirally deuterated benzyl alcohols. Doubly labeled protected tyrosine was obtained in 62% yield with 86% de at the α-carbon and 82% de at the β-carbon. Key in
H Zochlinski et al.
Mutation research, 89(2), 137-144 (1981-06-01)
Hexachloroacetone, CCl3--CO--CCl3, reverts the Ames strains TA98 and TA100 but not the non-plasmid strains TA1537, TA1535 and TA1538. In the absence of solvent, the number of revertant colonies is 5 times the spontaneous reversion rate for TA100 and 10 times
Marian Kacerovsky et al.
The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, 28(2), 134-140 (2014-03-29)
Abstract Objective: To determine the cervical fluid interleukin (IL)-6 and IL-8 levels in pregnancies complicated by preterm prelabor rupture of membranes (PPROM) and the association of these interleukins with microbial invasion of the amniotic cavity (MIAC) and histological chorioamnionitis (HCA).