102245
2-(Dimethylamino)pyridine
97%
Synonyme(s) :
2,6-Dimethyl-3-pyridinylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.559 (lit.)
Point d'ébullition
191 °C (lit.)
Densité
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
PSHKMPUSSFXUIA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter