Key Documents
101370
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-undecene
97%
Synonyme(s) :
1-Methyl-1-nonylethylene
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)8C(CH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.32
Numéro Beilstein :
1739514
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Densité
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC(C)=C
InChI
1S/C12H24/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)3/h2,4-11H2,1,3H3
Clé InChI
SJVKHZYVCVKEGM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Martin Lommatzsch et al.
Journal of chromatography. A, 1402, 94-101 (2015-06-04)
Multidimensional chromatography based on two-dimensional high performance liquid chromatography on-line coupled to gas chromatography (on-line HPLC-HPLC-GC) enables the separate analysis of saturated, monounsaturated and aromatic hydrocarbons in packaging materials like polyolefins or paperboard and their migrates into foods. Since normal-phase