100900
4-Bromoaniline
97%
Synonyme(s) :
1-Amino-4-bromobenzene, p-Bromoaniline
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
56-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Clé InChI
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Sharpless asymmetric ligands for dihydroxylation of alkenes.
- Chemical intermediates such as 4-bromophenyl azide , 4-bromonitrosobenzene , N-(4-bromophenyl)-4-methylbenzenesulfonamide , and ethyl 4-(4-(4-methylphenylsulfonamido)phenyl)butanoate.
It is also used in the surface functionalization of carbon nanotubes via preparation of 4-bromo benzenediazonium derivatives.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves