MilliporeSigma
Composés volatils selon la méthode US EPA 524.2
Composés volatils selon la méthode US EPA 524.2 suitable for GC, application for SPME
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne capillaire pour la GC VOCOL®
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.50 μm
Fibre SPME
Réf. du produit
Description
Tarif
Unité de fibres SPME, carboxène/polydiméthylsiloxane (CAR/PDMS)
df 75 μm(CAR/PDMS, for use with manual holder, needle size 24 ga
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
Mélange de COV pour méthode EPA 502/524.2
200 μg/mL each component in methanol, analytical standard
CONDITIONS
sample/matrix
1 ppb each analyte in 3 mL water (25% NaCl added) in 4 mL vial
SPME fiber
Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction
headspace, 40°C (20 min), with stirring
desorption process
5 min., 310 °C
column
VOCOL®, 30 m × 0.25 mm I.D., 1.5 μm (24205-U)
oven
40°C (2 min) to 210°C at 8°C/min
detector
ion trap, MS, m/z = 45-260 (0.6sec/scan)
carrier gas
helium, 35 cm/sec
injection
splitless/split (closed 2 min), 0.75 mm I.D. liner
Description
Informations légales
VOCOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany