MilliporeSigma
Gaz permanents et hydrocarbures légers
Gaz permanents et hydrocarbures légers suitable for GC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne capillaire Supel-Q PLOT pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
CONDITIONS
column
Supel-Q PLOT, 30 m × 0.53 mm I.D. (25462)
oven
35 °C (3 min), 16 °C/min to 250 °C
inj. temp.
200 °C
detector
TCD, 250 °C
carrier gas
helium, 3 mL/min
injection
0.1 μL
sample
9-Component permanent gas a light hydrocarbon standard, each analyte at 1.0% in nitrogen