25462
Colonne capillaire Supel-Q PLOT pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
Synonyme(s) :
Colonne PLOT Supel-Q, 30 m x 0,53 mm
1 220,00 $
About This Item
1 220,00 $
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Description
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Fabricant/nom de marque
Supel-Q
Paramètres
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Épaisseur moyenne
30 μm
df
30 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.53 mm
Groupe de la matrice active
Divinylbenzene phase
Application(s)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
petroleum
Type de colonne
capillary PLOT
Catégories apparentées
Description générale
USP Code: None
Phase:
- Divinylbenzene
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)