MilliporeSigma
US EPA Method TO-13: GC Analysis of PAHs on SLB®-5ms
US EPA Method TO-13: GC Analysis of PAHs on SLB®-5ms suitable for GC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne capillaire SLB®-5ms pour GC
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Colonne capillaire SLB®-5ms pour GC
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
Colonne capillaire SLB®-5ms pour GC
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.18 μm
Colonne de garde
Réf. du produit
Description
Tarif
Tube en silice fondue de polarité intermédiaire
L × I.D. 5.0 m × 0.25 mm
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
ORBO 2000 Precleaned Large PUF Cartridge
O.D. × L 6 cm × 7.6 cm, pkg of 1 ea
Cartouche en verre et grille pour bouchon en mousse polyuréthane (PUF) grand format
pkg of 1 ea
Grille en acier inoxydable
ORBO 2000, bouchon en PUF pré-nettoyé, grand modèle, pièce de rechange
O.D. × L 6 cm × 7.6 cm, pkg of 1 ea
Supelpak-2
matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, jar of 100 g
Insert d′injection droit, avec/sans division Fast FocusLiner (avec laine)
pkg of 1 ea
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Ferrule double cône Supeltex M-2B
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm to like I.D. Column, pkg of 2 ea
Connecteur Butt pour colonnes capillaires
body only (ferrules not included)
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
Coronene
purified by sublimation, 99%
Benzo[e]pyrène
analytical standard
Perfluorotributylamine (PFTBA)
analytical standard
EPA 8270 GC-MS Tuning Solution II
certified reference material, 1000 μg/mL each component in dichloromethane
ORBO 2500 Precleaned Large PUF/Amberlite XAD®-2/PUF Cartridge
O.D. × L 6.5 cm × 125 mm, pkg of 1 ea
Semivolatile Internal Standards Mix
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methylene chloride, ampule of 2 × 1 mL
TCL Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Mix
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methylene chloride: benzene (1:1)
EPA 610 Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Mixture
certified reference material, in methanol: methylene chloride (1:1) (varied concentration)
CONDITIONS
column
SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven
60 °C (1 min), 10 °C/min to 340 °C (5 min)
inj. temp.
250 °C
MSD interface
330 °C 300 °C / 200 °C (source/quads)
scan range
m/z 40-450
carrier gas
helium, 1.5 mL/min. constant
injection
1.5 μL, pulsed (25 psi until 0.2 min) splitless (0.75 min)
liner
2 mm I.D. FocusLiner liner (2879601-U)
sample
22 component TO-13 standard plus 5 internal standards at 500 ppb in hexane:ethyl ether (90:10)
Description
Informations légales
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany