Principaux documents
2879601-U
Supelco
Insert d'injection droit, avec/sans division Fast FocusLiner (avec laine)
pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41115719
Nomenclature NACRES :
SB.54
Conditionnement
pkg of 1 ea
L × D.E. × D.I.
78.5 mm × 6.3 mm × 2.3 mm
Description générale
Deactivated glass liner for capillary injection port
Informations légales
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable