MilliporeSigma
US EPA Method 608/8081/OLM04.2 PEST: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on SLB®-5ms (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
US EPA Method 608/8081/OLM04.2 PEST: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on SLB®-5ms (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis suitable for GC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
SPB®-608
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
SPB®-608
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50
Equity-1701
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Equity-1701
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
Equity-1701
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
SLB®-5ms
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
SLB®-5ms
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
SLB®-5ms
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
Colonne de garde
Réf. du produit
Description
Tarif
Tube en silice fondue non polaire
L × I.D. 5.0 m × 0.10 mm
Tube en silice fondue non polaire
L × I.D. 5.0 m × 0.25 mm
Tube en silice fondue non polaire
L × I.D. 5.0 m × 0.53 mm
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Résine polyimide pour raccords
pkg of 5 g
Nécessaire, mais non fourni
Réf. du produit
Description
Tarif
"Y" GlasSeal Connector, Borosilicate Glass
pkg of 1 ea
Connecteur Glassseal en “Y”
pkg of 1 ea
Connecteur Glassseal en “Y”
pkg of 3 ea
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 1000 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
Chlordane (mélange d′isomères)
certified reference material, 1000 μg/mL in isooctane
Pesticides Matrix Spike Mix
in methanol (varied), PESTANAL®, analytical standard
Camphechlor solution
certified reference material, 1000 μg/mL in isooctane
Pesticide Surrogate Spike Mix
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL each component in acetone, ampule of 1 mL
EPA CLP Organochlorine Pesticide MIx
certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1), ampule of 1 mL
CONDITIONS
column
SLB-5ms, 15 m × 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28466-U)
oven
100 °C, 25 °C/min to 325 °C
inj. temp.
225 °C
detector
ECD, 300 °C
carrier gas
hydrogen, 40 cm/sec constant
injection
2 μL, splitless (0.75 min)
liner
4 mm I.D., single taper
sample
50 ppb of a 22 component chlorinated pesticide standard in n-hexane