MilliporeSigma
Composés volatiles par la méthode US EPA 524.2
Composés volatiles par la méthode US EPA 524.2 suitable for GC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne capillaire pour la GC VOCOL®
L × I.D. 105 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
CONDITIONS
sample
10 ppb each component in 5 mL water
purge trap
VOCARB 3000 (21066-U)
purge
40 mL/min for 11 min
dry purge
3 min
desorption process
250 °C for 4 min
bake
280 °C for 10 min
column
VOCOL, 105 m × 0.53 mm I.D., 3.0 μm (25358)
oven
35 °C (10 min), 4 °C/min to 200 °C (10 min)
scan range
m/z = 35-260 at 0.6 scan/sec
carrier gas
helium, 10 mL/min
Description
Informations légales
VOCOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany