Principaux documents
25358
Supelco
Colonne capillaire pour la GC VOCOL®
L × I.D. 105 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
Synonyme(s) :
FS CAP VOCOL 105 M 0,53 MM 3,0 UM (PAS DE MÉLANGE TEST)®
1 EA
2 260,00 $
2 260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
2 260,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115710
eCl@ss :
32119290
2 260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
fused silica
Agence
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
Paramètres
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
44
df
3.00 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
105 m × 0.53 mm
Application(s)
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
Type de colonne
capillary intermediate polar
Description générale
Application : Cette colonne de polarité intermédiaire, conçue pour l′analyse des composés organiques volatils (COV), permet une grande rétention et une bonne résolution de composés très volatils. Cette colonne peut être utilisée dans les ports d′injection directe ou couplée à des systèmes de purge et piégeage.
Code USP : Aucun
Phase :
  • greffée
  • Déposée
Limites de température :
  • ≤0,32 mm D.I., <2 μm : De sub-ambiante à 250 °C (isotherme ou programmée)
  • ≤0,32 mm D.I., ≥2 μm : De sub-ambiante à 230 °C (isotherme ou programmée)
  • ≥0,53 mm D.I., <2 μm : De sub-ambiante à 250 °C (isotherme ou programmée)
  • ≥0,53 mm D.I., ≥2 μm : De sub-ambiante à 230 °C (isotherme ou programmée)
La colonne capillaire GC est également appelée « colonne tubulaire ouverte ». Le gaz vecteur s′écoule à travers l′ouverture centrale et reste libre sur toute la longueur de la colonne.[1]
Application
Les colonnes VOCOL® (diphényl diméthyl polysiloxane à groupes de réticulation) peuvent être utilisées dans le cadre des méthodes de purge et piégeage et des analyses par GC/MS de 34 composés organiques volatils.[2] Elles ont également été jugées aptes à la détermination des composés volatils par cryopiégeage sur la colonne entière.[3]
Autres remarques
Nous proposons divers accessoires de chromatographie, notamment des seringues analytiques
Informations légales
VOCOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Highly conductive non aqueous polymer gel electrolytes containing ammonium hexafluorophosphate (NH4PF6).
Sharma JP and Sekhon SS
J. Mater. Sci., 41(12), 3617-3622 (2006)
Synthesis of monodisperse poly(divinylbenzene) microspheres
Li K and Stover HDH
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 31, 3257-3263 null
Eric Manders et al.
Logopedics, phoniatrics, vocology, 36(4), 139-144 (2011-03-10)
In this study we investigated how important significant others find it to be informed, supported, and trained by speech-language pathologists (SLPs) and to what extent they perceive their expectations and needs as to these aspects to be fulfilled. Furthermore SLPs
Teija Waaramaa et al.
Logopedics, phoniatrics, vocology, 40(4), 156-170 (2014-07-08)
Vocal emotions are expressed either by speech or singing. The difference is that in singing the pitch is predetermined while in speech it may vary freely. It was of interest to study whether there were voice quality differences between freely
Adrian Fourcin
Logopedics, phoniatrics, vocology, 35(2), 74-80 (2010-06-12)
Voice is a dominant component of everyday speech in all languages. The possibility is examined that its use may have evolved so that its timing in connected speech is ideal from the point of view of information theory-with voicing taking
Questions
  1. mention USP type
    1 answer
    1. This product is not USP compliant. As listed in the 'PROPERITES' section under 'Agency', this product follows EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2 and NIOSH 1003.