MilliporeSigma
Mélange d′esters méthyliques d′acides gras contenant 37 composés sur le 75 m SP-2560
Mélange d’esters méthyliques d’acides gras contenant 37 composés sur le 75 m SP-2560 suitable for GC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne capillaire pour la GC SP®-2560
L × I.D. 75 m × 0.18 mm, df 0.14 μm
CONDITIONS
column
SP-2560, 75 m x 0.18 mm I.D., 0.14 μm (23348-U)
oven
140 °C (5 min), 4 °C/min to 240 °C (2 min)
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
hydrogen, 40 cm/sec. @ 175 °C
injection
1 μL, split 100:1
liner
4 mm I.D split, cup design
sample
37 component FAME mix at concentrations listed in methylene chloride (47885-U)
Description
Informations légales
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC