V900886
Extrait de levure Select
Vetec™, reagent grade, powder, suitable for cell culture
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
Clé InChI
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable