Principaux documents
V900518
Sigma-Aldrich
Polysucrose 400
Vetec, reagent grade
Synonyme(s) :
Sucrose-epichlorohydrin copolymers
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Forme
powder
Application
Utilisé pour la préparation des cellules et l′isolement des organelles
Autres remarques
Un polymère synthétique non ionique du sucrose
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable