Key Documents
V900486
Sigma-Aldrich
Pancréatine from porcine pancreas
Vetec, reagent grade
Synonyme(s) :
Pancréatine from hog pancreas
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
La pancréatine contient des constituants enzymatiques, dont la trypsine, l′amylase et la lipase, la ribonucléase et la protéase, produites par les cellules exocrines du pancréas de porc. Cette combinaison d′enzymes lui permet d′hydrolyser les protéines, l′amidon et les graisses. La pancréatine est capable de convertir au moins 25 fois son poids de fécule de pomme de terre en glucides solubles en 5 minutes dans l′eau à 40 °C, de digérer au moins 25 fois son poids de caséine en 60 minutes à pH 7,5 et à 40 °C, et de libérer au moins 2 microéquivalents d′acide par min par mg de pancréatine à partir d′huile d′olive à pH 9,0 et à 37 °C.
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Jaroslaw Czubinski et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(7), 1830-1836 (2012-01-24)
Lupin seed globulin proteins form complexes with flavonoids, predominantly apigenin C-glycosides. Enzymes typical for the gastrointestinal tract were used to hydrolyze lupin seed globulins. Release of native flavonoids as a result of the proteolysis reaction was observed. Different analytical methods
Zahari Vinarov et al.
Food & function, 3(11), 1206-1220 (2012-08-18)
We describe a relatively simple in vitro model for triglyceride (TG) lipolysis which mimics closely the conditions in the human stomach and small intestine. The main model advantages are: (1) as in vivo, sodium bicarbonate is used for buffering; (2)
K E Aarak et al.
The British journal of nutrition, 110(8), 1402-1410 (2013-03-21)
In the present study, we hypothesised whether in vitro digestion of salmon oil would release different amounts of PUFA depending on the origin of the lipolytic enzymes used. For this purpose, in vitro digestion of salmon oil (SO) was performed
Mireille Andriamihaja et al.
Amino acids, 44(2), 563-572 (2012-09-12)
Utilisation of microbial enzymes may represent an alternative strategy to the use of conventional pancreatin obtained from pig pancreas for the treatment of severe pancreatic insufficiency. In this study, we focused on the capacity of two microbial preparations for their
C M Seiler et al.
Alimentary pharmacology & therapeutics, 37(7), 691-702 (2013-02-07)
Pancreatic exocrine insufficiency (PEI) often occurs following pancreatic surgery. To demonstrate the superior efficacy of pancreatin 25 000 minimicrospheres (Creon 25000 MMS; 9-15 capsules/day) over placebo in treating PEI after pancreatic resection. A 1-week, double-blind, randomised, placebo-controlled, parallel-group, multicentre study with