Principaux documents
V900375
Sigma-Aldrich
Adenine hemisulfate salt
Vetec, reagent grade, ≥99%
Synonyme(s) :
6-Aminopurine hemisulfate salt, Adenine sulfate salt
About This Item
Formule linéaire :
C5H5N5 · 1/2H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.17
Beilstein:
3820263
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Source biologique
synthetic
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Essai
≥99%
Forme
powder
Solubilité
0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Weixiao Yin et al.
Bio-protocol, 8(9), e2839-e2839 (2018-05-05)
Here, we describe a method that can be used to evaluate the function of predicted signal peptides. This method utilizes the yeast Saccharomyces cerevisiae YTK12 strain and pSUC2 vector in which the pSUC2 vector with fused predicted signal peptide is