V800243
Magnesium nitrate hexahydrate
LR, ≥98%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
Densité de vapeur
6 (vs air)
Gamme de produits
Vetec™
Essai
≥98%
Forme
solid
pH
5.0-8.2 (5% in water)
Pf
89 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Clé InChI
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1