Documents
PVP360
Sigma-Aldrich
Polyvinylpyrrolidone
mol wt (number average molecular weight Mn 360kDa)
Synonyme(s) :
PVP, Polyvidone, Povidone
About This Item
Formule linéaire :
(C6H9NO)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Forme
powder
Poids mol.
(number average molecular weight Mn 360kDa)
Indice de viscosité
80-100(lit.)
Solubilité
water: soluble 100 mg/mL
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES 
C=CN1CCCC1=O
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Clé InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La polyvinylpyrrolidone ou poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) (PVP) est un polymère non ionique, non toxique, stable et volumineux qui est utilisé dans de nombreuses applications médicales, industrielles, pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques et électroniques. Elle peut être préparée par polymérisation radicalaire de N-vinyl-2-pyrrolidone.
Application
La PVP peut être utilisée pour les besoins suivants :
  • Comme stabilisant dans la synthèse de nanoparticules (NP) métalliques, car elle évite l'agrégation des NP grâce aux forces de répulsion exercées par ses chaînes carbonées hydrophobes
  • Comme agent d'enrobage dans la synthèse de nanoparticules d'hydroxyapatite (HAp) en forme de bâtonnets afin de réguler la nucléation et la croissance des cristaux d'HAp
  • Comme véhicule polymère synthétique dans l'industrie pharmaceutique pour la dispersion et la mise en suspension des médicaments
  • Comme émulsifiant et délitant pour la polymérisation en solution
Autres remarques
Le polyvinylpyrrolidone est un constituant de la solution de Denhardt et est inclus à une concentration de 1 % (p/v) dans la solution-mère standard 50X.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Physicochemical Characterization of Polyvinyl Pyrrolidone: A Tale of Two Polyvinyl Pyrrolidones
Mireles LK, et al.
ACS Omega, 5(47), 30461-30467 (2020)
Gili Dardikman-Yoffe et al.
Science advances, 6(15), eaay7619-eaay7619 (2020-04-18)
We present a new acquisition method that enables high-resolution, fine-detail full reconstruction of the three-dimensional movement and structure of individual human sperm cells swimming freely. We achieve both retrieval of the three-dimensional refractive-index profile of the sperm head, revealing its
Comparison of static and dynamic sonication as process intensification for particle size reduction using a factorial design
Bartos C, et al.
Chemical Engineering and Processing, 87, 26-34 (2015)
Analía I Alet et al.
Clinical hemorheology and microcirculation, 64(2), 157-165 (2016-03-24)
Drugs used during anesthesia might induce disturbance on microcirculation due to their systemic cardiovascular actions and to direct hemorheological effects. A comparative investigation of the hemorheological alterations related to in vitro propofol treatment of red blood cells (RBCs) from healthy
Wantao Li et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 265-265 (2020-07-17)
Gushukang (GSK) is a traditional herbal compound used in Chinese medicine for the treatment of osteoporosis. Numerous studies have been conducted to elucidate the effects of GSK, but the mechanisms underlying these effects remain unclear. In the present study, we