Principaux documents
V800233
Sigma-Aldrich
Lead(II) acetate basic
LR, anhydrous, 72-75% Pb basis, 21.5-24% acetic acid basis
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Qualité
LR
anhydrous
Gamme de produits
Vetec
Forme
powder
Composition
acetic acid, 21.5-24%
Pb, 72-75%
Chaîne SMILES 
O[PbH2]O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.2Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;;/q;;;;2*+2/p-4
Clé InChI
ODPICMBMWOLHAJ-UHFFFAOYSA-J
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney,Reproductive organs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable