V800024
Acétonitrile
≥99.5%, Analytical Reagent grade, Vetec™
Synonyme(s) :
ACN, Cyanométhane, Cyanure de méthyle, Éthylnitrile
About This Item
Produits recommandés
product name
Acétonitrile, AR, ≥99.5%
Qualité
AR
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Pression de vapeur
72.8 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
973 °F
Limite d'explosivité
16 %
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
Point d'ébullition
81-82 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup