1606423
USP
Rufinamide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methyl 1-(2,6-difluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
1 610,00 $
About This Item
1 610,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
rufinamide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Fc1c(c(ccc1)F)C[n]2nnc(c2)C(=O)OC
InChI
1S/C11H9F2N3O2/c1-18-11(17)10-6-16(15-14-10)5-7-8(12)3-2-4-9(7)13/h2-4,6H,5H2,1H3
Clé InChI
XVEURJOWGBWEPY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable