1606412
USP
Rufinamide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-(2-Fluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, 1-[(2-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide
1 840,00 $
About This Item
1 840,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
rufinamide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Fc1c(cccc1)C[n]2nnc(c2)C(=O)N
InChI
1S/C10H9FN4O/c11-8-4-2-1-3-7(8)5-15-6-9(10(12)16)13-14-15/h1-4,6H,5H2,(H2,12,16)
Clé InChI
SWVCWRVIISPNQX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable