B0470000
Benperidol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-{1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-piperidin-4-yl}-1,3-dihydro-benzimidazol-2-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
benperidol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)[n]3c4c([nH][c]3=O)cccc4
InChI
1S/C22H24FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-10,18H,3,6,11-15H2,(H,24,28)
Clé InChI
FEBOTPHFXYHVPL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement