1605227
USP
Ropinirole Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-[2-(Dipropylamino)ethyl]indoline-2,3-dione monohydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ropinirole
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C16H22N2O2.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-12-6-5-7-13-14(12)15(19)16(20)17-13;/h5-7H,3-4,8-11H2,1-2H3,(H,17,19,20);1H
Clé InChI
FAZLVYBTACOVTL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Ropinirole Hydrochloride
- Ropinirole Extended-Release Tablets
- Ropinirole Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable