1604870
USP
Rivastigmine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(RS)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl dimethylcarbamate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
rivastigmine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C13H20N2O2/c1-10(14(2)3)11-7-6-8-12(9-11)17-13(16)15(4)5/h6-10H,1-5H3
Clé InChI
AIHREYCBCYOMLZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Rivastigmine
- Rivastigmine Tartrate
- Rivastigmine Tartrate Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable