Y0002138
Copovidone
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate)
211,00 $
About This Item
211,00 $
Produits recommandés
Famille d'API
copovidone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de transition
Tg 64 °C
Densité
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
N1(CCCC1=O)C=C.O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
Clé InChI
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1