PHR2280
Progesterone Impurity J
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
1-Dehydroprogesterone
1 250,00 $
About This Item
1 250,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
progesterone
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
O=C1C=C2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)C(=O)C)(CC3)C)CC2)(C=C1)C
InChI
1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h8,10,12,16-19H,4-7,9,11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Clé InChI
QIEPWCSVQYUPIY-LEKSSAKUSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable