1547200
USP
Polyoxyl 35 castor oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Castor oil, ethoxylated, PEG 35 castor oil
681,00 $
About This Item
681,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
polyoxyl
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
ClCC(OC(=O)N)CCl
InChI
1S/C4H7Cl2NO2/c5-1-3(2-6)9-4(7)8/h3H,1-2H2,(H2,7,8)
Clé InChI
JMNCUXPHXKHBPY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
494.6 °F - Not applicable
Point d'éclair (°C)
257 °C - Not applicable