1372424
USP
Polyoxyl 4 lauryl ether
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Tetraethylene glycol monododecyl ether, C12E4, Dodecyl tetraethylene glycol ether, Dodecyltetraglycol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
polyoxyl
Fabricant/nom de marque
USP
Densité
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H42O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-15-17-24-19-20-25-18-16-23-14-12-21/h21H,2-20H2,1H3
Clé InChI
WPMWEFXCIYCJSA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable