1541805
USP
Piperazine citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Citric acid sesquipiperazine salt hydrate, tri-Piperazine dicitrate
355,00 $
About This Item
355,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
piperazine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(C(CC(O)=O)(CC(O)=O)O)=O.OC(C(CC(O)=O)(O)CC(O)=O)=O.O.N1CCNCC1.N2CCNCC2.N3CCNCC3
InChI
1S/2C6H8O7.3C4H10N2.H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;3*1-2-6-4-3-5-1;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);3*5-6H,1-4H2;1H2
Clé InChI
LWMBPKJYEQGDLN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable