860063P
Avanti
Milk SM
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-(tricosanoyl)-sphing-4-enine-1-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Description
Sphingomyelin (Milk, Bovine)
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 200 mg (860063P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860063P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C46H93N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-22-23-24-25-26-28-30-32-34-36-38-40-46(50)47-44(43-54-55(51,52)53-42-41-48(3,4)5)45(49)39-37-35-33-31-29-27-19-17-15-13-11-9-7-2/h37,39,44-45,49H,6-36,38,40-43H2,1-5H3,(H-,47,50,51,52)/b39-37+/t44-,45+/m0/s1
Clé InChI
SXZWBNWTCVLZJN-NMIJJABPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Sphingomyelin and related lipids
Application
Conditionnement