PHR1276
Acide nicotinique
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Acide 3-picolinique, Acide pyridine-3-carboxylique, Facteur de prévention de la pellagre
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. N0700000
traceable to USP 1461003
Famille d'API
nicotinic acid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
236-239 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
Clé InChI
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
As a lipid-lowering agent, it helps in the prevention of coronary heart disease, carotid artery disease and other atherosclerotic vascular diseases.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
379.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
193 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?