1437508
USP
Stéarate de méthyle
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide stéarique, Octadécanoate de méthyle
661,00 $
About This Item
661,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methyl stearate
Fabricant/nom de marque
USP
pb
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
37-41 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
Clé InChI
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110.0 °C - closed cup