Principaux documents
17263
Supelco
Cis-11-eicosénoate de méthyle
analytical standard
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide cis-11-eicosenoïque
100 MG
217,00 $
217,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
217,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7HC=CH(CH2)9CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.54
Beilstein:
1727804
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
217,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h10-11H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-
Clé InChI
RBKMRGOHCLRTLZ-KHPPLWFESA-N
Catégories apparentées
Description générale
Methyl cis-11-eicosenoate is a fatty acid methyl ester.[1]
Application
It may be used as FAME standard to locate double bonds in polyunsaturated fatty acid methyl esters using ion-trap mass spectrometry.[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Changes in phospholipase A2 activity and lipid content during early development of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus).
Evans, R. P., et al.
Marine biology, 130.3, 369-376 (1998)
Acetonitrile chemical ionization tandem mass spectrometry to locate double bonds in polyunsaturated fatty acid methyl esters.
Van Pelt CK, Brenna JT.
Analytical Chemistry, 71(10), 1981-1989 (1999)
Oier Aizpurua-Olaizola et al.
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and