1286107
USP
Formoterol fumarate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, monograph mol wt. 840.91 ((C19H24N2O4)2 · C4H4O4 ·2H2O)
Synonyme(s) :
Formoterol fumarate dihydrate, ((±)-2′-Hydroxy-5′-[(R*)-1-hydroxy-2-[[(R*)-p-methoxy-a-methylphenethyl]amino]ethyl]formanilide fumarate (2:1) (salt) dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
formoterol
Poids mol.
monograph mol wt. 840.91
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/2C19H24N2O4.C4H4O4.2H2O/c2*1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8;;/h2*3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1H2/b;;2-1+;;
Clé InChI
RATSWNOMCHFQGJ-XODSYJLDSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also used to prepare standard and system suitability solutions for the assay and impurity analysis according to the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable