Principaux documents
1431625
USP
Palmitoléate de méthyle
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
cis-9-hexadécénoate de méthyle, Ester méthylique d’acide palmitoléïque
300 MG
489,00 $
489,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
300 MG
489,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.43
Beilstein:
1726111
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
489,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methyl palmitoleate
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
pb
180-183 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
−0.5-0.5 °C (lit.)
Densité
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
Clé InChI
IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Methyl palmitoleate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Polyglyceryl Dioleate
  • Powdered Saw Palmetto
  • Saw Palmetto
  • Saw Palmetto Capsules
  • Saw Palmetto Extract
  • Spirulina
  • Spirulina Tablets
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Protocoles
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1