1409003
USP
Methenamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Hexamethylenetetramine, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
511,00 $
About This Item
511,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
methenamine
Température d'inflammation spontanée
770 °F
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
280 °C (subl.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Clé InChI
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
482.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
250 °C - closed cup