1.04343
Methenamine
GR for analysis Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Methenamine, Hexamethylenetetramine, Hexamine, Formin, Urotropin
About This Item
Produits recommandés
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥99.5% (perchloric acid titration)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
390 °C
Puissance
9200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Température de transition
flash point 250 °C
Densité
1.33 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Clé InChI
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- New phosphotetradecavanadate hybrids: crystal structure, DFT analysis, stability and binding interactions with bio-macromolecules.: This article discusses the synthesis and structural analysis of new hybrids involving methenamine, offering potential applications in catalysis and material science (Pessoa JC, 2022).
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: colorless or white to almost white crystalline powder
pH (100 g/l, water): 7.0 - 10.0
Chloride (Cl): ≤ 20 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 50 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 100 ppm
Sulfated ash (800 °C): ≤ 0.05 %
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
482.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
250 °C - closed cup