Principaux documents
1.37045
SAFC
Lactose monohydrate
powder, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
D-Lactose, β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucose, Milk sugar
5 KG
323,00 $
25 KG
1 033,00 $
323,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander un échantillon
Changer de vue
5 KG
323,00 $
25 KG
1 033,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O11 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.31
Beilstein:
3768231
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
323,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander un échantillon
Agence
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
EMPROVE® EXPERT
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in water)
Pf
202 °C
Solubilité
161 g/L
Densité
500 kg/m3
Adéquation
passes test for IR spectroscopy
passes test for TLC
suitable for appearance
Chaîne SMILES 
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
Clé InChI
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.