1351005
USP
Isoproterenol hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Isoprenaline hydrochloride, (±)-Isoproterenol hydrochloride, 1-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)-2-isopropylaminoethanol hydrochloride, N-Isopropyl-DL-noradrenaline hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
isoproterenol
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
165-175 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
Clé InChI
IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Isoproterenol Hydrochloride Injection
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable