I2760
(−)-Isoproterenol (+)-bitartrate salt
powder
Synonyme(s) :
(−)-Isoprenaline (+)-bitartrate salt
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: ≥50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Auteur
Sanofi Aventis
Chaîne SMILES
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.C4H6O6/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m00/s1
Clé InChI
LBOPECYONBDFEM-RWALOXMOSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Catégories apparentées
Application
- as a component in KRH medium for cyclic adenosine monophosphate (cAMP) assay
- to stimulate preadipocytes to study its concentration responsive curve
- to intraperitoneally administer to mice to evaluate whether the multi-dry-electrode plate (MDEP)-sensor system can assess drug responses
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3